missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Somatostatine 28 (1-14)

Numéro de catalogue. AAJ66261MCR
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity
AAJ66261MCR 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. AAJ66261MCR Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66261MCR

 

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Specifications

Purification Method HPLC
Content And Storage -30 °C à -10 °C
Format Solide
Molecular Weight (g/mol) 1528.71
Product Type Somatostatine 28 (1-14)
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO - usage de recherche seulement
Sequence Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu-Arg-Lys

RUO – Usage réservé à la recherche