missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Solutions pour Eyesaline les stations portatives de lavage des yeux Porta-Stream
Description
Disponible sous forme de concentré/solution saline pour remplir les bouteilles dans Porta Stream™ des stations murales ou pour remplacer l’eau non traitée dans d’autres équipements portatifs de lavage oculaire.
- Concentrez 70 oz. La bouteille (2L) fait environ 6 gallons (22,8 L)
- Concentrez 180 oz. La bouteille de (5,3 L) fait environ 16 gallons (60,6 L)
- Solution saline 128 oz. (3,8 L) est une solution prête à l’emploi
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Concentré de solution saline |
| Aperçu général | Concentré de solution saline |
| Volume (impérial) | 180 oz. |
| Volume (métrique) | 5323.23 mL |