missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiosulfate de sodium, 0,0250 N (N/40), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 790016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
Cubitainer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
790016 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
790032 1 L Bouteille en polyéthylène naturelle
R79000004F 4 L Cubitainer
79001 4 L Bouteille en polyéthylène naturelle
790025 10 L Cubitainer
79005 20 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 790016 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 790016

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10102-17-7 , 7732-18-5 , 71-41-0 , 497-19-8
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Thiosulfate
CAS % minimum 0.49, 97.0, 0.24, 0.0039
CAS % maximal 0.51, 100.0, 0.24, 0.0041
SOURIRES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Nom de l’IUPAC Sulfanidésulfonate pentahydrate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 248.17
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Quantité 500 mL
Notes sur la concentration ou la composition 0.0250N