missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioglycolate de sodium, poudre, 98%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18613910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18613910 100 g Bouteille en verre ambrée
18613909 25 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18613910 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur SO209100GM
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 367-51-1

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Thioglycolate, Powder
CAS % maximal 1
Forme physique Powder, Needles or Crystals
Quantité 100 g
Poids moléculaire (g/mol) 114.09
Pourcentage de pureté 98%
Niveau Réactif
Emballage Bouteille en verre ambrée

ATTENTION : Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.