missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrophosphate de sodium anhydre, réactifs techniques (pyrophosphate tétrasodique),
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Pyrophosphate Anhydrous, Technical (Tetrasodium Pyrophosphate) |
| Point de fusion | 880 °C |
| Couleur | Incolore/Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 2.5 kg |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 2.53 |