missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxalate de sodium, 0,100 m (m/10), 0,200 N (n/5), chimique Ricca
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Oxalate |
| Couleur | Incolore |
| CAS % minimum | 97.0, 1.3 |
| CAS % maximal | 100.0, 1.35 |
| Niveau | Laboratoire |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| pH | Neutre |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Notes sur la concentration ou la composition | 0,100 molaire, 0,200 normal |