missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrite de sodium, 5% (v/w), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 74974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
1 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
74974 120 mL Bouteille en verre ambrée
749732 1 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 74974 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 74974

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7632-00-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom de l’IUPAC Nitrite de sodium
SOURIRES [Na+].[O-]N=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Nitrite
Couleur Incolore
CAS % minimum 93.0, 4.81
CAS % maximal 97.0, 5.0
Pourcentage de pureté 5%
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre ambrée
Solvant ou matrice Solution aqueuse
pH ∼9
Quantité 120 mL
Forme physique Liquide
Notes sur la concentration ou la composition 5% (w/w)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats