missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthoxyde de sodium, pur, titrant, (0,5 M en méthanol)

Numéro de catalogue. AC419601000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC419601000 100 mL Bouteille en verre
AC419605000 500 mL Bouteille en verre
AC419600025 2.5 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC419601000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 419601000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.024
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nom de l’IUPAC sodium; Méthanolate
SOURIRES C[O-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium methoxide
Nom Remarque 0,5 M de méthanol
Couleur Incolore
Point d’ébullition 65,0 °C
Point de fusion -98,0 °C
Concentration 0,45 à 0,60M
Densité 0.8000g/mL
Emballage Bouteille en verre
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire CH3ONa
Quantité 100 mL
Point d’éclair 11 °C
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Forme physique Liquide
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit.
Poids de formule 54.02
Niveau Pure
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS P Statement Toxic if swallowed. Toxic in contact with skin. Toxic if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Causes damage to organs. Highly flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor.
Precautionary Statement GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Call a POISON CENTER or doctor/physician. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
EINECSNumber 204-699-5
RTECSNumber PC3570000
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche