missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthoxyde de sodium, solution de 5,4 M (30% en poids) dans le méthanol, AcroSeal™

Numéro de catalogue. AC428368000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC428368000 800 mL AcroSeal™ Bouteille en verre
AC428361000 100 mL AcroSeal™ Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC428368000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 428368000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 124-41-4 | CH3NaO | 54,02 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 124-41-4 , 67-56-1
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.02
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
Nom de l’IUPAC sodium; Méthanolate
SOURIRES C[O-].[Na+]

Spécifications

Point d’ébullition 93,0 °C
Nom ou substance chimique Sodium methoxide
Point de fusion 1,0 °C à 5,0 °C
Forme physique Solution
Quantité 800 mL
Point d’éclair 33 °C
Emballage AcroSeal™ Bouteille en verre
Indice de réfraction 1.3701
Gravité spécifique 0.97
Densité 0.9700g/mL
Formule linéaire CH3ONa
Indice de Merck 15, 8775
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : réagit. Autres solubilités : soluble dans le méthanol
Poids de formule 54.02
Pourcentage de pureté 30%
Niveau Ungraded
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes damage to organs.
Flammable liquid and vapor.
May be corrosive to metals.
Precautionary Statement GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/protective clothing/eye p
EINECSNumber 204-699-5

RUO – Usage réservé à la recherche