missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laurate de sodium 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. L0016400G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
400 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L0016400G 400 g
L001625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. L0016400G Fournisseur TCI America Code fournisseur L0016400G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 629-25-4
Formule moléculaire C12H23NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 222.30
Numéro MDL MFCD00041754
Clé InChI BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026
PubChem CID 2735067
Nom de l’IUPAC Dodécanoate de sodium
SOURIRES [Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Laurate
Couleur Blanc
Quantité 400 g
Numéro UN 3077
Poids de formule 222.30
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-0611&(7)-0973
RTECSNumber OF0700000
TSCA Oui