missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hypochlorite de sodium, 5% de chlore disponible, solution, ACS, Spectrum™ produit chimique

Numéro de catalogue. 18613678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
200 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18613678 200 L Fût
18613676 500 mL Bouteille en polyéthylène
18613677 4 L Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18613678 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur S1669200LTBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7681-52-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.44
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Hypochlorite de sodium
SOURIRES [Na+].[O-]Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hypochlorite, 5 Percent Available Chlorine, Solution
CAS % maximal 1
Forme physique Solution
Quantité 200 L
Pourcentage de pureté 5%
Niveau ACS/Reagent
Emballage Fût

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.