missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 2% (AOAC), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Hydroxide Solution, 2% |
| CAS % minimum | 94.0, 3.79 |
| CAS % maximal | 98.0, 3.94 |
| Quantité | 500 mL |
| Pourcentage de pureté | 1,98 à 2,02% |
| Niveau | Laboratoire |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 8, : Corrosive |