missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, billes de soude caustique à 96+%, réactifs

Numéro de catalogue. 01337017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
10 lb.
10 kg
25 lb.
50 lb.
100 lb.
50 kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337017 100 lb.
01337016 10 lb.
01337015 10 kg
01337014 25 lb.
01337013 3 kg
01337012 500 g
01337011 50 kg
01337010 50 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 01337017 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C2318250100F5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hydroxyde de sodium, perles de soude caustique à 96+%, chimiquement pures, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Lye, Caustic soda
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de sodium
SOURIRES [OH-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide, 96+% Caustic Soda Beads
pH 14
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390 °C
Point de fusion 318 °C
Quantité 100 lb.
Pourcentage de pureté 96%
Niveau Pure
Emballage Fût en fibre
Gravité spécifique 2.13
Forme physique Solide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats