missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, 50% (v/w) (760 g/L), réactif analytique, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 729132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
113 L (30 gal)
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
Emballage rigide
Fût en polyéthylène
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
729132 1 L Bouteille en polyéthylène naturelle
729116 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
72911 4 L Bouteille en polyéthylène naturelle
72915HP 20 L Emballage rigide
729130 113 L (30 gal) Fût en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 729132 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 729132

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
SOURIRES [OH-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
CAS % minimum 49.0
CAS % maximal 51.0
Quantité 1 L
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Pourcentage de pureté 50 à 52%
Niveau Analytique
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 50% (w/w) Aqueous Solution, 760g/L
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle