missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, solution à 50% (v/v), Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18613665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Cubitainer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18613665 500 mL Bouteille en polyéthylène
18613612 1 L Bouteille en polyéthylène
18613613 4 L Bouteille en polyéthylène
18613614 20 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18613665 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur S224500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1310-73-2 | 40.00 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2 , 7732-18-5

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide Solution
Quantité 500 mL
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Pourcentage de pureté 50% ±1%
Niveau Solution chimique
Emballage Bouteille en polyéthylène

ATTENTION : Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.