missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, 25% (p/v) (250 g/L), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 727332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
Cubitainer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
727332 1 L Bouteille en polyéthylène naturelle
727316 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
72731 4 L Bouteille en polyéthylène naturelle
72735 20 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 727332 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 727332

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de sodium
SOURIRES [OH-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide Solution
Quantité 1 L
Pourcentage de pureté 24,94 à 25,06%
Niveau Laboratoire
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 25% (w/v) Aqueous Solution (250 g/L)
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle