missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, 0.400 N, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 73905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Cubitainer; Size: 20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
73905 Package: Cubitainer; Size: 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 73905 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 73905

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
CAS 7732-18-6
Quantité 20 L
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.400N
Emballage Cubitainer