missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, 0,1562 N, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 73575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
Cubitainer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
73575 20 L Cubitainer
735732 1 L Bouteille en polyéthylène naturelle
73571 4 L Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 73575 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 73575

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1310-73-2 | HNaO | 40 g/mol

  • Testé dans un ISO établissement accrédité 17025
  • Rapports de test fournis avec des valeurs certifiées et des incertitudes de mesure
  • Spécifications de déverrouillage serré pour une faible variabilité d’un lot à l’autre

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 40 g/mol

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
Quantité 20 L
Niveau Laboratoire
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.1562N
Emballage Cubitainer