missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, 0.125 N (N/8), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 73565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Cubitainer; Size: 20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
73565 Package: Cubitainer; Size: 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 73565 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 73565

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
CAS % minimum 98.0, 0.5
CAS % maximal 100.0, 0.52
Formule moléculaire HNaO
Notes sur la concentration ou la composition 0.125Normal
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Quantité 20 L
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES [OH-].[Na+]
Nom de l’IUPAC sodium;hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Emballage Cubitainer
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats