missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, 0.1142 N, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 73551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
20 L
Emballage:
Cubitainer
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
73551 4 L Natural Poly Bottle
73555 20 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 73551 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 73551

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-6

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
Quantité 4 L
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.1142N
Emballage Natural Poly Bottle