missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, 0.1021 N, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 735035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Package: Cubitainer; Size: 20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
735035 Package: Cubitainer; Size: 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 735035 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 7350.35

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Quantité 20 L
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SOURIRES [OH-].[Na+]
Nom de l’IUPAC sodium;hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Emballage Cubitainer
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats