missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, 0,0200 N (N/50), 1 mL = 1 mg de CaCO3, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 730016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Bouteille poly naturelle
Cubitainer
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
730016 500 mL Bouteille poly naturelle
730032 1 L Bouteille poly naturelle
73001 4 L Bouteille poly naturelle
R730000020F 20 L Cubitainer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 730016 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RI730016

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 1310-73-2 | HNaO | 40 g/mol

  • Testé dans un ISO établissement accrédité 17025
  • Rapports de test fournis avec des valeurs certifiées et des incertitudes de mesure
  • Spécifications de déverrouillage serré pour une faible variabilité d’un lot à l’autre

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 40 g/mol
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
SOURIRES [OH-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
Couleur Incolore
CAS % minimum 98%, 0.16
CAS % maximal 100%, 0.16
Notes sur le pourcentage d’essai Normal à 20 °C
Concentration 0,01995 à 0,02005 N
Notes sur la concentration ou la composition 0.0200 N
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Quantité 500 mL
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de sodium
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille poly naturelle
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats