missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,0100 N (N/100), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Hydroxide |
| Couleur | Incolore |
| CAS % minimum | 98.0, 0.04 |
| CAS % maximal | 100.0, 0.04 |
| Notes sur la concentration ou la composition | 0,0100Normal |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Laboratoire |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Forme physique | Liquide |