missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citrate de sodium, dihydrate, granulaire, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02004063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02004063 500 g Bouteille en polyéthylène
02004061 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02004063 Fournisseur Avantor Code fournisseur 364601

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom de l’IUPAC trisodium; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; dihydre
SOURIRES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Citrate
Nom Remarque Dihydrate
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Poids de formule 294.1
Pourcentage de pureté 100.1%
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1L = 1.70kg