missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5M tampon soln., pH 6,0
Description
Le citrate de sodium, sol tampon de 0,5M, pH 6,0 est utilisé pour l’isolation de l’ARN. Il aide à la détection des antigènes dans les préparations tissulaires fixes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de sodium, 0,5M tampon sol, pH 6,0 est utilisé pour l’isolation de l’ARN. Il aide à la détection des antigènes dans les préparations tissulaires fixes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Notes
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
Le citrate de sodium, 0,5M tampon sol, pH 6,0 est utilisé pour l’isolation de l’ARN. Il aide à la détection des antigènes dans les préparations tissulaires fixes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Notes
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium citrate buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.5 M |
| pH | 6.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Odeur | Inodore |
| Numéro MDL | MFCD00012462 |
| Renseignements sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau. |
RUO – Usage réservé à la recherche