missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de sodium, 20% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 7218632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
7218632 1 L
7218616 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 7218632 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 7218.632

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

APHA pour le test d’iodure

Spécifications

Plage de pH 6.7 à 7.3
Volume (métrique) 1 L
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Quantité 1 L
Méthode de test APHA pour l’iodure
Catégorie Chlorure de sodium