Learn More
Carbonate de sodium, norme primaire ACS, 99,95-100,05% (base séchée)
Description
Le carbonate de sodium est couramment utilisé comme base inorganique et composant tampon dans plusieurs transformations organiques synthétiques tant dans les industries chimiques que dans les laboratoires de recherche. Souvent utilisé comme électrolyte, le carbonate de sodium agit comme un très bon conducteur dans le processus d’électrolyse. En plus d’être utilisé comme réactif de laboratoire chimique/biologique/biotechnologique courant, il est aussi utilisé comme adoucisseur d’eau pour le blanchiment, le traitement de la pâte de bois, les nettoyants et la fabrication du verre. Il peut être utilisé pour la standardisation des acides et des tests qualitatifs des cations. Lors de la teinture avec des colorants fibre-réactifs, le carbonate de sodium est utilisé pour assurer une bonne liaison chimique du colorant avec les fibres de cellulose.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium carbonate |
| Nom Remarque | Norme primaire ACS |
| Forme physique | Granules |
| Quantité | 100 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,95 à 100,05% |
| Beilstein | 4154566 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. Insoluble dans le disulfure de carbone, l’acétone et les acétates d’alkyle. |
| Nom de l’IUPAC | Carbonate disodique |
| Poids de formule | 105.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.95% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H319 |
| Precautionary Statement | P234-P264b-P280i-P305+P351+P338-P390 |
| EINECSNumber | 207-838-8 |
| RTECSNumber | VZ4050000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche