missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cacodylate de sodium, 0,1M tampon soln., pH 7,0

Numéro de catalogue. AAJ60344AD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAJ60344AD 50 mL
AAJ60344AE 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ce produit chimique peut nécessiter l'obtention d'informations supplémentaires pour nos dossiers de conformité réglementaire et chimique. Si nécessaire, nous vous contacterons pour obtenir ces informations une fois votre commande passée.
Numéro de catalogue. AAJ60344AD Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J60344AD
Ce produit chimique peut nécessiter l'obtention d'informations supplémentaires pour nos dossiers de conformité réglementaire et chimique. Si nécessaire, nous vous contacterons pour obtenir ces informations une fois votre commande passée.

CAS : 6131-99-3 | C2H6AsNaO2 | 159,98 g/mol

Le cacodylate de sodium est utilisé comme composé d’arsinate pour la recherche en protéomique. Il est utilisé comme tampon en microscopie électronique.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 6131-99-3
Molecular Formula C2H6AsNaO2
Molecular Weight (g/mol) 159.98
MDL Number MFCD00149079
InChI Key IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name Diméthylarsinate de sodium
SMILES [Na+].C[As](C)([O-])=O

Spécifications

Physical Form Liquide
Quantity 50 mL