Learn More
Butyrate de sodium, 98+%
Description
Diminue la libération de calcium provenant des réserves intracellulaires. Inhibe l’histone déacétylyase. Le butyrate de sodium est utilisé dans le traitement des patients humains atteints d’atrophie musculaire spinale. De plus, elle est utilisée pour déterminer le rôle de l’acétylation des histones dans la structure et la fonction de la chromatine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Diminue la libération de calcium provenant des réserves intracellulaires. Inhibe l’histone déacétylyase. Le butyrate de sodium est utilisé dans le traitement des patients humains atteints d’atrophie musculaire spinale. De plus, elle est utilisée pour déterminer le rôle de l’acétylation des histones dans la structure et la fonction de la chromatine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans l’éther.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium butyrate |
| Point de fusion | >300 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >98% |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3629439 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau, le sulfoxyde de diméthyle et l’éthanol. Insoluble dans l’éther. |
| Nom de l’IUPAC | Butanoate de sodium |
| Poids de formule | 110.09 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 205-857-6 |
| RTECSNumber | ET6400000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche