missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bicarbonate de sodium, saturé, pour neutralisation, certifié, LabChem™

Numéro de catalogue. p-5388567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC229471 500 mL
LC229474 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. LC229471 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC229471

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 144-55-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom de l’IUPAC Hydrogénocarbonate de sodium
SOURIRES [Na+].OC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Bicarbonate
Nom Remarque Saturé, pour la neutralisation
Couleur Incolore
CAS % maximal 90.4, 9.6
Formule linéaire NaHCO3
Densité 1.1g/mL
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de formule 84.01
Niveau Certifié
Désignation Test de réussite
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1.1g/mL
Renseignements sur la décomposition Fume; Monoxyde de carbone; Dioxyde de carbone
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Statement GHS H Statement
Solution is not hazardous.
Precautionary Statement GHS P Statement
If in contact with skin or eyes, rinse thoroughly with water for 15-20 minutes.
If swallowed, get medical attention.
Recommended Storage Température ambiante