missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de sodium, trihydrate, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02003971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02003971 500 g Bouteille en polyéthylène
02003968 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02003971 Fournisseur Avantor Code fournisseur 346201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H9NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 136.079
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom de l’IUPAC sodium; acétate; trihydrate
SOURIRES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Acetate
Nom Remarque Trihydrate
Forme physique Cristaux
Quantité 500 g
Poids de formule 136.08
Niveau FCC/USP
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1L = 1.45kg