missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Acetate, 20% (w/w), Ricca Chemical
APHA for Iron Testing
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
712016
|
N/A | 500 mL | Natural Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
712032
|
N/A | 1 L | Natural Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
71201
|
N/A | 4 L | Natural Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
R712000020F
|
N/A | 20 L | Cubitainer |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Identifiants chimiques
| APHA for Iron |
Spécifications
| APHA for Iron |