missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorotoluène-4-sulfonate de sodium 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C029825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C029825G 25 g
C0298500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C029825G Fournisseur TCI America Code fournisseur C029825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5138-91-0
Formule moléculaire C7H6ClNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 228.622
Numéro MDL MFCD00053619
Clé InChI FQFDFCOTXFCZMB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-Chlorotoluene-4-sulfonic Acid Sodium Salt, Sodium 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 23678886
Nom de l’IUPAC sodium; 3-chloro-4-méthylbenzonsulfonate
SOURIRES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium 2-Chlorotoluene-4-sulfonate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 228.62
Pourcentage de pureté ≥95,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline