missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzensulfonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. S08361G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S08361G 1 g
S08365G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S08361G Fournisseur TCI America Code fournisseur S08361G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 221908-17-4
Formule moléculaire C6HF4NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 268.11
Numéro MDL MFCD03427812
Clé InChI HVXPVJLSYQBYCR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt
PubChem CID 23686972
Nom de l’IUPAC sodium 2,3,5,6-tétrafluoro-4-hydroxybenzène-1-sulfonate
SOURIRES [Na+].OC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulfonate
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 268.11
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline