missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium 1-Dodécanesulfonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I03505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I03505G 5 g
I035025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I03505G Fournisseur TCI America Code fournisseur I03505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2386-53-0
Formule moléculaire C12H25NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 272.379
Numéro MDL MFCD00007527
Clé InChI DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-dodecanesulfonate, sodium dodecane-1-sulfonate, 1-dodecanesulfonic acid sodium salt, sodium laurylsulfonate, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt, unii-4gy1kjw8si, sodium dodecyl sulfonate, 4gy1kjw8si, laurylsulfonic acid sodium salt, 1-dodecanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23665726
Nom de l’IUPAC sodium; Dodécane-1-sulfonate
SOURIRES CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium 1-Dodecanesulfonate [Reagent for Ion-Pair Chromatography]
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 272.38
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-1640
TSCA Oui