missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium 1-Décanesulfonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I034825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I034825G 25 g
I03485G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I034825G Fournisseur TCI America Code fournisseur I034825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 13419-61-9
Formule moléculaire C10H21NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.325
Numéro MDL MFCD00007526
Clé InChI AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
Nom de l’IUPAC sodium; Décane-1-sulfonate
SOURIRES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium 1-Decanesulfonate [Reagent for Ion-Pair Chromatography]
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 244.32
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-1640
TSCA Non