missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Smart-Vue Accessoires Pro

Numéro de catalogue. 11731041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Alimentation électrique
Antenne
Bouteille en verre avec perles
Couvercle de batterie
Câble
Dispositif d’alerte sans fil
Dispositif d’alerte à contact sec
Forfait d’alarme
Support de monture
À utiliser avec (équipement):
Contact à distance intelligente
LoRaWANTM
Receveur LoRaWAN
Sirène intelligente et contact intelligent à distance
Smart-Siren
Smart-Vue Pro
Smart-Vue Pro Duo ou Quatro
Systèmes LoRaWANTM
Longueur (métrique):
S.O.
1.5 m
2 m
3 m
5 m
Fréquence de fonctionnement:
915 MHz
S.O.
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie À utiliser avec (équipement) Longueur (métrique) Fréquence de fonctionnement
11731041 Bouteille en verre avec perles Smart-Vue Pro S.O. S.O.
SVACCCBL001 Câble Smart-Vue Pro Duo ou Quatro 1.5 m S.O.
SVACCCBL002 Câble Smart-Vue Pro Duo ou Quatro 2 m S.O.
SVACCCBL003 Câble Smart-Vue Pro Duo ou Quatro 3 m S.O.
SVACCCBL004 Câble Smart-Vue Pro Duo ou Quatro 5 m S.O.
SVACCPWR001 Alimentation électrique Smart-Vue Pro Duo ou Quatro S.O. S.O.
SVACCSIR001 Dispositif d’alerte sans fil LoRaWANTM S.O. 915 MHz
SVACCSRC001 Dispositif d’alerte à contact sec Systèmes LoRaWANTM S.O. 915 MHz
SVSPRANT001 Antenne Smart-Vue Pro Duo ou Quatro S.O. S.O.
SVSPRANT002 Antenne Receveur LoRaWAN S.O. S.O.
SVSPRMNT001 Support de monture Smart-Vue Pro Duo ou Quatro S.O. S.O.
SVSPRMNT002 Forfait d’alarme Smart-Vue Pro Duo ou Quatro S.O. S.O.
SVSPRMNT003 Support de monture Smart-Siren S.O. S.O.
SVSPRMNT004 Support de monture Contact à distance intelligente S.O. S.O.
SVSPRPRT001 Couvercle de batterie Smart-Vue Pro Duo ou Quatro S.O. S.O.
SVSPRPWR001 Alimentation électrique Sirène intelligente et contact intelligent à distance S.O. S.O.
SVSPRPWR002 Alimentation électrique Receveur LoRaWAN S.O. S.O.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Numéro de catalogue. 11731041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SVPACCGLYBOT

Personnalisez votre Smart-Vue système de surveillance à distance Pro avec des accessoires adaptés à vos besoins spécifiques.

Choisissez parmi une sélection d’accessoires Smart-Vue Pro, incluant des alimentations, des câbles et du matériel de montage, des antennes et des alarmes sonores pour personnaliser votre système de surveillance à distance et assurer l’intégrité du système.

Matériel

Récepteurs

Les récepteurs Multitech Advanced (bleus) supportent jusqu’à 1000 capteurs de journalisation de données. Des passerelles sont disponibles à 915 MHz pour l’Amérique du Nord et 865-868 MHz pour le reste du monde.

Récepteurs Multitech Pro (blancs) Supportent jusqu’à 50 capteurs de journalisation de données par passerelle et sont disponibles en options Ethernet et 4G à 915 MHz pour l’Amérique du Nord et 865-868 MHz pour le reste du monde.

Modules

Smart-Vue Les modules Pro collectent des données de capteurs indépendants connectés à des équipements de n’importe quel fabricant. Smart-Vue Les modules Pro sont disponibles en deux configurations : Duo et Quatro. Le Duo permet jusqu’à 2 canaux capteurs pour la surveillance. Il Quatro offre une portée étendue de 4 canaux de capteurs pour 2 capteurs filaires et 2 sans fil. Idéal pour surveiller plusieurs équipements simultanément ou plusieurs points au sein d’un même appareil.

Capteurs

Les Smart-Vue capteurs Pro recueillent des points de données à enregistrer auprès de tout équipement de laboratoire d’origine (OEM). Des trousses de capteurs, y compris des passerelles, sont disponibles.

Abonnement

Nécessite un abonnement

Disponibilité

Vérifiez auprès de votre spécialiste la disponibilité par pays. Des récepteurs sont disponibles sur 865-868 MHz et 915 MHz.

Spécifications

Catégorie Bouteille en verre avec perles
Comprend Bouteille en verre avec des billes pour la surveillance de la température
Indice IP Aucun
Quantité 1
À utiliser avec (équipement) Smart-Vue Pro
Longueur (métrique) S.O.
Fréquence de fonctionnement S.O.