missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Petite Volume™ plaque de culture cellulaire solide à fond de 384 puits

Description
- Puits ronds avec géométrie conique
- Sans DNase, RNase, ADN humain détectable
- Non pyrogènes
- Faible niveau d’autofluorescence
- Géométrie standardisée des plaques
- Fond du film : 75 μLm ±10 μm
- Volume total :
Spécifications
Spécifications
| Array | 16 x 24 |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Modèle de jupe | LoBase, solide |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume total (métrique) du puits | 28 μL |
| Type de puits | Fond plat (puits F) |
| Afficher plus de résultats |