missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Petites étiquettes d’alimentation à goupilles HMIG : papier, noir/bleu/rouge/jaune sur fond blanc, 1,875 h x 3 po ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE L’INFLAMMABILITÉ ET INSTABILITÉ DE LA SANTÉ

Catalog No. 19110403
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x P):
1,875 x 3 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Dimensions (L x P)
19110403 1,875 x 3 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 19110403 Supplier Brady™ Supplier No. 60321

missing translation for 'validMainframeMsg'

Le papier enduit B-235 avec adhésif Brady™ acrylique sensible à la pression adhère à la plupart des surfaces

  • Les labels s’enlèvent proprement, ne laissant aucun résidu à la surface
  • Température de fonctionnement de -40 °F à 150 °F (-40 °C à 65,5 °C)

Specifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Système harmonisé mondial de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH); NFPA 704; OSHA 1910.1200
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent, Auto-adhésif
Couleur Noir/Bleu/Rouge/Jaune sur fond blanc
Finition Semi-brillant
Format Étiquette
Matériau Papier
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Étiquette
Langues Anglais
Quantité 500/rouleau
Dimensions (impériale) 3 x 1,875 po. (W x H)
Dimensions (L x P) 1,875 x 3 po.
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 139.7 mm
Hauteur (impériale) 1,875 po
Show More Show Less