missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SmaI (10 U/μL)

Numéro de catalogue. FERER0661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 200 unités
2 000 unités
5 x 1 200 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERER0661 1 200 unités
FERER0662 5 x 1 200 unités
FERER0665 2 000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. FERER0661 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0661

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Coupé aux sites CCC^GGG avec l’enzyme de restriction SmaI, qui fonctionne mieux à 30 °C dans le tampon Tango (Isoschizomères : TspMI, XmaCI, XmaI).

ADN lambda digéré avec SmaI, 0,7% d’agarose, 3 sites de clivage

Les endonucléases de restriction conventionnelles constituent un vaste ensemble d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.

5'  C   C   C  ↓G   G   G    3' 
3'  G   G   G  ↑C   C   C    5' 

Thermo Scientific L’enzyme de restriction SmaI reconnaît les sites CCC^GGG et coupe mieux à 30 °C dans le tampon Tango. Voir Conditions de réaction pour les enzymes de restriction pour un tableau de l’activité enzymatique, conditions pour la double digestion et inactivation thermique pour cette enzyme et d’autres enzymes de restriction. Note : Aussi disponible comme FastDigest enzyme pour une digestion rapide de l’ADN. Isoschizomères : TspMI, XmaCI; néoschizomer : À Nooël.

De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.

Caractéristiques

• Qualité—supérieure, contrôle de qualité rigoureux et procédé
• de fabrication de pointe dans l’industrie. Système
• à cinq tampons codés par couleur pratique. Inclut un tampon Tango universel pour la double digestion,
• BSA prémélangé dans des tampons
• de réaction. Large sélection de spécificités

des endonucléases de restriction. Applications

• : Clonage
• moléculaire, cartographie
• des sites de restriction Génotypage
•. Blotting
• du sud. Polymorphisme de longueur de fragment de restriction (RFLP)
• SNP

Note : Pour la sensibilité à la méthylation, consultez les spécifications du produit.

Spécifications

Concentration 10 U/μL
Sensibilité à la méthylation CpG sensible à la méthylation, Pas sensible à la méthylation du barrage, Non sensible à la méthylation du DCM
Enzyme Sma I
Tampon compatible Tango tampon 10X
Sensible à l’inactivation par la chaleur Oui
Température de réaction optimale 30 °C
ER de type IIS Non
Quantité 1 200 unités
Type de produit Restriction Enzyme
Catégorie de recherche Clonage traditionnel

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.