missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ SlideMop™ Cadre à tête plate et housses pour vadrouille

Numéro de catalogue. 19116749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Plastique
Polypropylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
19116749 Polypropylène
19116750 Acier inoxydable
19116770 Plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19116749 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QSM16

Un système de vadrouille simple et efficace avec des plaques robustes et pliables qui glissent facilement dans la housse matelassée de la serpillière en polyester et se verrouillent en place avec une simple poussée vers le bas. Disponible en un cadre en acier inoxydable ou en polypropylène.

Le cadre et les Micronova SlideMop™ caches de vadrouille à tête plate sont conçus pour être utilisés selon la méthode traditionnelle « trempage et torsion » ou comme méthode de « saturation » où l'élimination des liquides et/ou l'économie d'espace sont un facteur à considérer.

  • Cadre pliable de vadrouille à tête plate et housses en polyester
  • Conception légère et économique pour une utilisation dans toute l’installation
  • Couvre-vadrouilles en polyester matelassé avec des intérieurs de tampons en polyester pour la dispersion des désinfectants
  • Choix entre un cadre en acier inoxydable ou en plastique
  • Le joint pivotant assure des techniques de levage et de tirage correctes ou de nettoyage en forme de 8
  • Pour une utilisation avec des poignées filetées standard en plastique ou en aluminium
  • Peut être utilisé avec une poignée en acier inoxydable de la série SSU avec un adaptateur ACME
  • Utilisation avec un essoreur W-94 ou W-92
  • Fabriqué pour des environnements contrôlés, ISO 5 à 9
  • Irradié gamma disponible : dose minimale de 25 kGy
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavables

Spécifications

Type de produit SlideMop Cadre pliable
Couleur Gris
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Autoclavables
Jetable Réutilisable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincez pour enlever le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Comprend Attache à poignée filetée
À utiliser avec (équipement) Seaux et essoreur
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Code couleur Non
Matériau Polypropylène
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats