missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de sisomicine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. I10491G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I10491G 1 g
I1049250MG 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. I10491G Fournisseur TCI America Code fournisseur I10491G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 53179-09-2
Formule moléculaire C19H39N5O11S
Poids moléculaire (g/mol) 545.605
Numéro MDL MFCD00058308
Clé InChI JVTNJDPXUPRGIE-DAVQCCERSA-N
Synonyme sisomicin sulfate
PubChem CID 123134107
Nom de l’IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2-[(2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[[3-amino-6-(aminométhyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol; Acide sulfurique
SOURIRES CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O.OS(=O)(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Sisomicin Sulfate
Point de fusion 73 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 155 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 692.71
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
Recommended Storage Réfrigérateur