missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Analyse de génotypage SNP, humain
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 4351379
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette ou colorant:
FAM, VIC
Quantité:
S (300 reactions), Made to Order
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Étiquette ou colorant Quantité
4351379 FAM, VIC S (300 reactions), Made to Order
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4351379 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4351379
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Essai de nucléase 5' pour discriminer entre deux allèles d'un SNP spécifique destiné à des études de génotypage

  • Une large sélection d’essais SNP fait progresser les études de validation et de dépistage pour les applications d’association de maladies et de stratification des populations
  • Format simple à tube facile à utiliser
  • Une conception robuste du test offre des résultats hautement précis, reproductibles et fiables
  • Un flux de travail simple permet des résultats rapides

Applied Biosystems TaqMan Les tests de génotypage SNP utilisent TaqMan la chimie de la 5'‐nucléase pour amplifier et détecter des polymorphismes spécifiques dans des échantillons d'ADN génomique purifiés. Chaque test permet le génotypage des individus pour un polymorphisme nucléotidique unique (SNP) et se compose de deux amorces spécifiques à la séquence ainsi que de deux TaqMan sondes lieuses de sillons mineurs (MGB) avec des trempeurs non fluorescents (NFQ). Une sonde est marquée avec VIC un colorant pour détecter la séquence Allélé 1; la seconde sonde est marquée avec FAM un colorant pour détecter la séquence Allèle 2.

Nos essais préconçus TaqMan de genotypage SNP humains sont une collection génomique de millions d’essais humains, incluant les 1 000 SNP génomes communs, HapMap SNP et codants SNP.

Avantages :

  • Une chimie de référence TaqMan éprouvée—et des conceptions d’essais robustes offrent des résultats précis, reproductibles et fiables
  • Un format simple—à tube simple et pratique et un flux de travail simple offrent un chemin facile vers des résultats fiables; aucune optimisation requise
  • Une vaste collection pertinente—d’essais humains préconçus offre un accès direct au contenu pertinent pour votre recherche
  • Testés—, tous les tests de génotypage SNP humain sont testés fonctionnellement pour assurer la discrimination allélique

Temps approximatif du navire

4 –6 jours en Amérique du Nord et 6 –jours de 10 jours en Europe

TaqMan Les tests de génotypage SNP nécessitent seulement trois composantes de réaction pour la PCR : ADN génomique purifié (1 –20 ng), la solution de test, et TaqMan le mélange maître de génotypage (ou un autre mélange maître compatible) (vendu séparément).

Toutes les conceptions de tests sont le produit de notre pipeline de bioinformatique, optimisé sur plus d’une décennie grâce aux données de fabrication et de performance des essais. TaqMan Les tests ont été cités dans plus de 40 000 publications et sont appuyés par plus de 350 brevets.

Tous nos tests préconçus TaqMan sont couverts par la TaqMan garantie qPCR des tests. *

Master mix recommandé (vendu séparément) : TaqMan Genotyping Master Mix (Cat. Non. 4371355)

*Les conditions générales s’appliquent. Pour tous les détails, rendez-vous sur www.thermofisher.com/taqmanguarantee.

Spécifications

3'Modification de l’amorce Aucun
5'Modification de l’amorce Aucun
Concentration 40X
Contenu et stockage 1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) d’essais préformulés (2 sondes et 2 amorces).

Conserver à -15 à -25 °C.

Aperçu général VIC™ - MGB la sonde détecte l’allèle 1, FAM - MGB la sonde détecte l’allèle 2
Forme Congelé
À utiliser avec (équipement) Système 7500, 7500 Fast System, 7900HT System, , , 7 System, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automatisateur* * thermique Si un thermocycleur est utilisé pour l’amplification PCR, la pré-lecture et la post-lecture optionnelles doivent être effectuées séparément sur un système PCR en temps réel afin de détecter et enregistrer la fluorescence ViiA™ StepOnePlus™ StepOne™ signaux.
Modification de la sonde interne VIC™ (5'), FAM (5'), MGB (Reliant à groove mineur) (3')
Étiquette ou colorant FAM, VIC
Gamme de produit TaqMan
Méthode de purification Extraction en phase solide (SPE)
Grade de qualité ou de pureté Sans RNASE, sans DNASE
Quantité S (300 reactions), Made to Order
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Espèces Humain
Cible Plus de 4,5 millions d’essais humains à l’échelle du génome sont disponibles
À utiliser avec (application) Génotypage
Nb de réactions 300 réactions
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.