missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Ino-Loop™ Anses et aiguilles d’inoculation

Numéro de catalogue. 130703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
Sans anse
1 μL
10 μL
Type de produit:
Aiguille d’ensemencement
Anses de repiquage
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Quantité:
10/Pk.
25/Pk.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume Type de produit Couleur Quantité
130703 10 μL Anses de repiquage Jaune 25/Pk.
361042021 1 μL Anses de repiquage Bleu 10/Pk.
361042019 10 μL Anses de repiquage Jaune 10/Pk.
130701 1 μL Anses de repiquage Bleu 25/Pk.
130702 Sans anse Aiguille d’ensemencement Blanc 25/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 130703 Fournisseur Simport™ Scientific Code fournisseur L2002
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Permet un ensemencement uniforme sans endommager la surface du gel.

  • Surface lisse et flexible.
  • Les aiguilles sont droites et adaptées au prélèvement de colonies isolées.
  • Emballées stériles dans des sacs refermables à glissière inviolables.
  • Ne nécessitent pas de flambage.
  • Éliminent le risque d’infection lié à la formation d’aérosols de substances pathogènes.
  • Utilisables sous hotte en toute sécurité.
  • Code couleur facilitant l’identification des tailles.
  • Longueur totale : 22,7 cm

Spécifications

Jetable Usage unique
Volume 10 μL
Longueur (impériale) 22,6 cm (8,9 po)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 22.7 cm
Couleur Jaune
Type de produit Anses de repiquage
Quantité 25/Pk.
Type d’emballage Sac refermable à glissière inviolable.