missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Capuchons de vis pour tubes échantillons T501

Numéro de catalogue. 361003630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Vert foncé
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Color
361003630 Vert foncé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361003630 Fournisseur Simport™ Scientific Code fournisseur T501DG
Edge

Les bouchons à vis pour les tubes d’échantillon T501 sont disponibles avec ou sans rondelle en silicone entre le bouchon et le tube afin d’assurer une étanchéité positive à toutes les températures. Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour.

  • Fabriqué en polypropylène
  • Disponible avec ou sans rondelle en silicone
  • Jupe longue et design de filetage super rapide pour une étanchéité facile
  • Autoclavables

Spécifications

Includes Sceau à lèvres
Product Type Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylène
Color Vert foncé
Sterility Non stérile
For Use With (Equipment) Tubes d’échantillonnage