missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre d’argent, sphérique, maillage -325, 99,9% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Silver powder |
| Forme physique | Poudre sphérique |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Caractéristiques |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Numéro UN | UN3077 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S. |
| EINECSNumber | 231-131-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche