missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Feuille d’argent, 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, dure, 99,95% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA00501GT
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA00501GT 150 x 150 mm
AA00501FS 25 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA00501GT Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 000501GT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom de l’IUPAC argent
SOURIRES [Ag]

Spécifications

Nom ou substance chimique Silver foil
Nom Remarque 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, dur, Trempe : telle que roulée
Quantité 150 x 150 mm
Odeur Caractéristiques
Poids ≈3 g/25x150 mm
Forme Feuille
Notes sur le pourcentage d’essai (sur la base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%
EINECSNumber 231-131-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche