Learn More
Argent 2,4-pentanedionate, 98%
Description
Le 2,4-pentanedionate d’argent est utilisé pour fabriquer des oxydes métalliques nanocristallins imprégnés d’argent, avec un accent particulier sur l’oxyde d’aluminium. Il est utilisé comme réactif de cationisation en combinaison avec des matrices polaires telles que l’acide 2,5-dihydroxybenzoïque.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,4-pentanedionate d’argent est utilisé pour fabriquer des oxydes métalliques nanocristallins imprégnés d’argent, avec un accent particulier sur l’oxyde d’aluminium. Il est utilisé comme réactif de cationisation en combinaison avec des matrices polaires telles que l’acide 2,5-dihydroxybenzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Silver 2,4-pentanedionate |
| Point de fusion | 100 °C (décomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Caractéristiques |
| Sensibilité | Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 206.98 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
| Hazard Category | H302+H312+H332-H315-H319-H335-H351 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H301-H315-H319-H335 Toxic if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 239-568-1 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous argon |
RUO – Usage réservé à la recherche