missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde de silicium(IV), fumé amorphe, S.A. 85 à 115 m2/g

Numéro de catalogue. AA42737A1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA42737A1 1 kg
AA4273718 50 g
AA4273730 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA42737A1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042737A1
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les adhésifs, les scellants, les silicones | CAS : 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol

L’oxyde de silicium(IV), amorphe, est utilisé comme vecteurs, aides à la transformation, agents anti-agrippants et à écoulement libre dans l’alimentation animale. Des applications anti-mousse telles que la peinture, l’alimentation, le papier, le textile et d’autres applications industrielles. Les dioxydes de silicium synthétiques sont utilisés comme agent de contrôle rhéologique dans les plastiques. Il est également utilisé pour fabriquer des adhésifs, des scellants et des silicones.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

S.A. 85 à 115 m2/g

Identifiants chimiques

CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom de l’IUPAC dioxosilane
SOURIRES O=[Si]=O

Spécifications

Point d’ébullition 2230 °C
Nom ou substance chimique Silicon(IV) oxide
Point de fusion 1710 °C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 60.09
Odeur Inodore
Indice de réfraction 1.46
Densité 2.2
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H373: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Hazard Statement Wear suitable protective clothing.
EINECSNumber 231-545-4
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche