missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde de silicium(IV), 30% en H{2}O, dispersion colloïdale

Numéro de catalogue. AA43111A7
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA43111A7 5 kg
AA43111A1 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA43111A7 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 043111A7
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation comme liant dans le revêtement céramique de coquilles d’investissement, avec des poudres réfractaires pour obtenir des revêtements faciaux supérieurs | CAS : 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol

Utilisé comme contre-ion stabilisant le sodium, pour la préparation de supports catalytiques en silice. Également utilisé dans la fabrication de verre, la fonte de sable de fonderie, le sable de flux métallurgique, le sable céramique, la récupération de gaz, la peinture et les revêtements, le sable de filtration, le traitement chromatographique des colonnes, le traitement du bois, les encres, les dessiccants et le moulage de métal en poudre. C’est une porte d’entrée principale dans les industries électroniques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

S.A. 305m 2/g

Identifiants chimiques

CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom de l’IUPAC dioxosilane
SOURIRES O=[Si]=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Silicon(IV) oxide
Nom Remarque 30% dans H2O
Couleur Incolore
Forme physique Particules dans le liquide
Quantité 5 kg
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 60.09
Densité 1.2
EINECSNumber 231-545-4
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche